β-L-Thymidine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464550010 464550050
ACRO464550010EA 123 EUR
ACRO464550010 ACRO464550050
β-L-Thymidine
β-L-Thymidine
  • Bioactive
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₅
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683612
Núm. CAS: 3424-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -15° to -22° (20 °C, 589 nm) (1% in water)
Clarity of solution (1% in water) Clear colorless solution