Dapagliflozin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464620010 464620050
ACRO464620010EA 142 EUR
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₂₅ClO₆
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13182359
Núm. CAS: 461432-26-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %