Ginsenoside Rb1
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464630500 464632500
ACRO464630500EA 127 EUR
ACRO464630500 ACRO464632500
Ginsenoside Rb1
Ginsenoside Rb1
  • Bioactive
Formula: C₅₄H₉₂O₂₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133367
Núm. CAS: 41753-43-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder (May have a yellow hue)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %