Glycitein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
464640500 464642500
ACRO464640500EA 213 EUR
ACRO464640500 ACRO464642500
Glycitein
Glycitein
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₁₂O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016679
Núm. CAS: 40957-83-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %