Kartogenin
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, 2-([1,1'-Biphenyl]-4-ylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(4-Phenylphenyl)carbamoyl)benzoic acid, N-Biphenyl-4-yl-phthalamic acid
464660010 464662500
ACRO464660010EA 460 EUR
ACRO464660010 ACRO464662500
Kartogenin
Kartogenin
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₁₅NO₃
MW: 317,344 g/mol
Pto. de fusión: >280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00560510
Núm. CAS: 4727-31-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %