N,N-Dimethylsulphamide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
464680010
464680050
ACRO464680010EA
86.7
EUR
ACRO464680010
ACRO464680050
N,N-Dimethylsulphamide
N,N-Dimethylsulphamide
- Bioactive
Formula:
C₂H₈N₂O₂S Pto. de fusión: 97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861286 Núm. CAS: 3984-14-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
GC | ≥97.5 % |