N6-Benzoyladenosine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464690010 464690050
ACRO464690010EA 90.8 EUR
ACRO464690010 ACRO464690050
N6-Benzoyladenosine
N6-Benzoyladenosine
  • Bioactive
Formula: C₁₇H₁₇N₅O₅
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056988
Núm. CAS: 4546-55-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20°C, 589 nm) (1% in DMSO)