Neratinib
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: HKI-272, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
464700010 464702500
ACRO464700010EA 318 EUR
ACRO464700010 ACRO464702500
Neratinib
Neratinib
  • Bioactive
Formula: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
MW: 557 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09752958
Núm. CAS: 698387-09-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in DMSO) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 %