N-Oxalylglycine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464710010 464712500
ACRO464710010EA 902 EUR
ACRO464710010 ACRO464712500
N-Oxalylglycine
N-Oxalylglycine
  • Bioactive
Formula: C₄H₅NO₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00913253
Núm. CAS: 5262-39-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %