Pirfenidone
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
464720010 464722500
ACRO464720010EA 356 EUR
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Pto. de fusión: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866047
Núm. CAS: 53179-13-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %