Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium (trifluoromethyl)trifluoroborate
464730010
464730050
ACRO464730010EA
111
EUR
ACRO464730010
ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
- Reagent for chemical synthesis
Formula:
CHBF₆ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038544 Núm. CAS: 42298-15-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (19F-NMR) | ≥96 % |