N-Succinimidyl Acetate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
464750050 464750250 464751000
ACRO464750050EA 62.2 EUR
ACRO464750050 ACRO464750250 ACRO464751000
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
  • Bioactive
Formula: C₆H₇NO₄
Pto. de fusión: 133…134 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037916
Núm. CAS: 14464-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %