Atorvastatin calcium salt trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 102 EUR
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Formula: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Pto. de fusión: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752074
Núm. CAS: 344423-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %