Sesamin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
464890010 464892500
ACRO464890010EA 519 EUR
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Formula: C₂₀H₁₈O₆
Pto. de fusión: 123 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00216134
Núm. CAS: 607-80-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %