Baicalin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
464900010
464900050
ACRO464900010EA
38.4
EUR
ACRO464900010
ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
- Bioactive
Formula:
C₂₁H₁₈O₁₁ Pto. de fusión: 202…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134418 Núm. CAS: 21967-41-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 205 °C |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...