Schisandrin A
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (6R,7S,12aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,3,10,11,12-hexamethoxy-6,7-dimethyldibenzo[a,c]cyclooctene, Schizandrin A, Deoxyschizandrin, Deoxyschisandrin
465030010 465032500
ACRO465030010EA 771 EUR
ACRO465030010 ACRO465032500
Schisandrin A
Schisandrin A
  • Bioactive
Formula: C₂₄H₃₂O₆
MW: 416,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09026934
Núm. CAS: 61281-38-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥97.5 %