Zonisamide
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulphonamide, Benzo[d]isoxazol-3-ylmethanesulphonamide
465040010 465042500
ACRO465040010EA 247 EUR
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Formula: C₈H₈N₂O₃S
MW: 212,22 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865316
Núm. CAS: 68291-97-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %