Azelastine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-one hydrochloride, Azelastine HCl, 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)-1-phthalazinone Hydrochloride
465080010 465082500
ACRO465080010EA 210 EUR
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃O
MW: 418,36 g/mol
Pto. de fusión: 225…229 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00242783
Núm. CAS: 79307-93-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %