Ceftizoxime
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
465110010 465110050
ACRO465110010EA 87.6 EUR
ACRO465110010 ACRO465110050
Ceftizoxime
Ceftizoxime
  • Bioactive
Formula: C₁₃H₁₃N₅O₅S₂
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072000
Núm. CAS: 68401-81-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.2 %