Isoindolin-1-one
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
465180010
465180050
ACRO465180010EA
61.9
EUR
ACRO465180010
ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
- Bioactive
Formula:
C₈H₇NO Pto. de fusión: 150…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03085939 Núm. CAS: 480-91-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 153 °C |
HPLC | ≥96.0 % |