Acacetina
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5,7-Dihidroxi-2-(4-metoxifenil)-4-benzopirona, 5,7-Dihidroxi-4'-metoxiflavona
465230010
465232500
ACRO465230010EA
175
EUR
ACRO465230010
ACRO465232500
Acacetina
Acacetina
- Bioactive
Formula:
C₁₆H₁₂O₅ MW: 284,27 g/mol Pto. de fusión: 260…265 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00016936 Núm. CAS: 480-44-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)