3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Irbesartan, 3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
465250010 465250050
ACRO465250010EA 63.2 EUR
ACRO465250010 ACRO465250050
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
  • Bioactive
Formula: C₂₅H₂₈N₆O
MW: 428.5294 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864464
Núm. CAS: 138402-11-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %