Dexmedetomidine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dex, (S)-Medetomidine hydrochloride, (+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, (S)-4-(α,2,3-Trimethybenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, Precedex, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
465430010 465432500
ACRO465430010EA 688 EUR
ACRO465430010 ACRO465432500
Dexmedetomidine hydrochloride
Dexmedetomidine hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₃H₁₆N₂·HCl
MW: 236,74 g/mol
Pto. de fusión: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12912677
Núm. CAS: 145108-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +48° to +54° (20 °C, 589 nm) (1% in water)