Anhídrido maleico, briquettes
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 33.7 EUR
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Anhídrido maleico, briquettes
Anhídrido maleico
  • Organic reagent
Formula: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005518
Núm. CAS: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %