Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461820050 461820250
ACRO461820050EA 42.4 EUR
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058011
Núm. CAS: 7232-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %