(S,R)-Noscapine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
462710050 462710250
ACRO462710050EA 68.3 EUR
ACRO462710050 ACRO462710250
(S,R)-Noscapine
(S,R)-Noscapine
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₂₃NO₇
Pto. de fusión: 174…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069316
Núm. CAS: 128-62-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 177 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)