Risedronic acid sodium salt
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Risedronic acid sodium, (1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid) sodium salt
462930010 462932500
ACRO462930010EA 309 EUR
ACRO462930010 ACRO462932500
Risedronic acid sodium salt
Risedronic acid sodium salt
  • Bioactive
Formula: C₇H₁₀NNaO₇P₂
MW: 305,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01706268
Núm. CAS: 115436-72-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 11.9 to 13.9 %
HPLC ≥97.5 %