Tylosin phosphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
463040010 463040050
ACRO463040010EA 97.2 EUR
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Formula: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06795692
Núm. CAS: 1405-53-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)