Cidofovir dihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(((1-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid dihydrate
463120010 463122500
ACRO463120010EA 821 EUR
ACRO463120010 ACRO463122500
Cidofovir dihydrate
Cidofovir dihydrate
  • Bioactive
Formula: C₈H₁₄N₃O₆P·2H₂O
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16556167
Núm. CAS: 149394-66-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 12.5 %
HPLC ≥97.5 %