Ibandronate sodium salt monohydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
463150010 463150050
ACRO463150010EA 66 EUR
ACRO463150010 ACRO463150050
Ibandronate sodium salt monohydrate
Ibandronate sodium salt monohydrate
  • Bioactive
Formula: C₉H₂₂NNaO₇P₂·H₂O
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07197214
Núm. CAS: 138926-19-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4.5 % to 8.5 %
Titration with NaOH 96 to 104 % (on dry substance)