Divalproex sodium
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Valproic acid (sodium)(2:1), Sodium hydrogen bis(2-propylpentanoate)
463490250 463491000
ACRO463490250EA 115 EUR
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Formula: C₁₆H₃₁NaO₄
MW: 310.4 g/mol
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00879852
Núm. CAS: 76584-70-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test