Oxybutynin hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
463500010 463500050 463500250
ACRO463500010EA 117 EUR
ACRO463500010 ACRO463500050 ACRO463500250
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
  • Bioactive
Formula: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
MW: 393,95 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072150
Núm. CAS: 1508-65-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %