10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
464000010 464000050
ACRO464000010EA 133 EUR
ACRO464000010 ACRO464000050
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
10H-Phenothiazine-10-propanesulphonic acid sodium salt
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₄NNaO₃S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275674
Núm. CAS: 101199-38-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Almost white to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration 97.5 to 102.5 %