Coenzyme B12
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
464360010 464362500
ACRO464360010EA 576 EUR
ACRO464360010 ACRO464362500
Coenzyme B12
Coenzyme B12
  • Bioactive
Formula: C₇₂H₁₀₀CoN₁₈O₁₇P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135609
Núm. CAS: 13870-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12.0 %
Solubility (20 mg/ml in water) Clear light to dark red solution
HPLC ≥96.0 %