Sitafloxacin sesquihydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
464370010 464372500
ACRO464370010EA 377 EUR
ACRO464370010 ACRO464372500
Sitafloxacin sesquihydrate
Sitafloxacin sesquihydrate
  • Bioactive
Formula: C₁₉H₁₈ClF₂N₃O₃·1.5H₂O
MW: 436,84 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00903720
Núm. CAS: 163253-35-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 5.5 % to 8.0 %
HPLC ≥97.5 %