Bifenox
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464600010 464602500
ACRO464600010EA 394 EUR
ACRO464600010 ACRO464602500
Bifenox
Bifenox
  • Bioactive
Formula: C₁₄H₉Cl₂NO₅
Pto. de fusión: 84…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055314
Núm. CAS: 42576-02-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 89 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥98.0 %