Pravastatin sodium salt hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
464880010 464882500
ACRO464880010EA 401 EUR
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Formula: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
MW: 446.51 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00887601
Núm. CAS: 2244386-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %