Scutellarin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
465130010 465132500
ACRO465130010EA 504 EUR
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Formula: C₂₁H₁₈O₁₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861503
Núm. CAS: 27740-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %