Eriodictyol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[3,4-Dihydroxyphenyl]2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-4H-1benzopyran-4-one), (S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychroman-4-one
465240010 465242500
ACRO465240010EA 646 EUR
ACRO465240010 ACRO465242500
Eriodictyol
Eriodictyol
  • Bioactive
Formula: C₁₅H₁₂O₆
MW: 288,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135890
Núm. CAS: 552-58-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥94 %