Fluocinonide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
465450010 465452500
ACRO465450010EA 644 EUR
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive
Formula: C₂₆H₃₂F₂O₇
Pto. de fusión: 296 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079302
Núm. CAS: 356-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %