VWR® Premium Series, Balanzas analíticas
Proveedor: VWR Collection
611-4793EA 1550 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR® Premium Series, Balanzas analíticas
Balanzas
Una selección de 8 balanzas de alto nivel que ofrecen una gran precisión y repetibilidad combinadas con una pantalla táctil LED resistente al desgaste para aplicaciones básicas en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
  • Resultados muy precisos (tecnología de pesaje de alta gama)
  • Tiempos de estabilización rápidos
  • Fácil de limpiar y alta resistencia química
  • Panel de control con alta resolución, funcionalidad de pantalla táctil y 8 opciones de idioma
  • Protección contra sobrecargas
  • Interfaz USB tipo C preparada para el futuro
  • Pesaje por debajo de la mesa
  • Transferencia de datos como hoja de cálculo para PC, texto para PC y protocolos Ascii
  • 6 aplicaciones integradas con salida de datos conforme a GLP/GMP Pesaje y dosificación, recuento, pesaje porcentual, determinación de la densidad, conversión de unidades de masa y pesaje de animales
Estas balanzas de alta calidad tienen una carcasa de tereftalato de polibutileno (PBT), que tiene una excelente resistencia química. La unidad de control está hecha de vidrio. Todos los modelos analíticos (PBA) tienen un protector contra corrientes de aire de vidrio con un cómodo acceso al plato de pesaje. Este protector contra corrientes de aire está especialmente revestido para minimizar los errores de pesaje de las muestras cargadas electrostáticamente. El plato de pesaje es de acero inoxidable.
Los modelos con 'One-Touch-Calibration' interno se indican con una I en el nombre del modelo. Los modelos FC se suministran con un certificado de calibración de fábrica.
Certificaciones: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1