VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Proveedor: VWR Collection
521-2658EA 4920 EUR
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Estas centrífugas versátiles son perfectas para diferentes aplicaciones de rutina en los sectores farmacéutico y biotecnológico, y para la investigación académica. Ofrecen una buena capacidad con un diseño ergonómico que facilita el trabajo sobre la mesa.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: sistema de intercambio de rotores que no necesita herramientas y que facilita el intercambio rápido de rotores; con solo pulsar un botón, los usuarios pueden cambiar rápidamente los rotores y acceder fácilmente a la cámara del rotor para su limpieza
  • Sistema de sellado ClickSeal® a prueba de aerosoles: fácil de usar con guantes, capacidad de apertura/cierre con una sola mano, sin necesidad de tapones de rosca ni complicadas pinzas
  • Tecnología SMARTSpin® que optimiza la aceleración, frenado y desequilibrio residual de carga para una máxima seguridad, centrifugaciones suaves y separaciones reproducibles
  • Función de pulsación para ciclos cortos que ahorra tiempo
  • Los controles intuitivos y la LCD grande y brillante facilitan el uso y la programación
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Información accesorios: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Información para pedidos: VWR® Mega Star 1.6/1.6R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-400 rotor, set of four buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Precaución: Note 1 Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m
2 Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm