VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Proveedor: VWR Collection
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifuges, Bench Top, Ventilated/Refrigerated,
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
Estas centrífugas versátiles son perfectas para diferentes aplicaciones de rutina en los sectores farmacéutico y biotecnológico, y para la investigación académica. Ofrecen una capacidad excepcional y un diseño ergonómico que facilita el trabajo sobre la mesa.
  • Sistema de rotor Auto-Lock® III: sistema de intercambio de rotores que no necesita herramientas y que facilita el intercambio rápido de rotores; con solo pulsar un botón, los usuarios pueden cambiar rápidamente los rotores y acceder fácilmente a la cámara del rotor para su limpieza
  • Sistema de sellado ClickSeal® a prueba de aerosoles: fácil de usar con guantes, capacidad de apertura/cierre con una sola mano, sin necesidad de tapones de rosca ni complicadas pinzas
  • Tecnología SMARTSpin® que optimiza la aceleración, frenado y desequilibrio residual de carga para una máxima seguridad, centrifugaciones suaves y separaciones reproducibles
  • Función de pulsación para ciclos cortos que ahorra tiempo
  • Los controles intuitivos y la LCD grande y brillante facilitan el uso y la programación
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-1000 swing-out rotor: This high capacity (4×1000 ml) rotor accelerates productivity with up to 196×⁵/₇ ml blood tubes, 40×50 ml conical or 96×15 ml conical tubes in a single run.
Información accesorios: Centrifuges can be used with all rotors (except H-Flex HS4 swing-out rotor) suitable for Megafuge ST4/ST4R Plus centrifuges.
Información para pedidos: VWR® Mega Star 4.0/4.0R is available without rotor for free rotor selection or as packages, incl. centrifuge, TX-1000 rotor, set of four buckets, four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Precaución: NOTE: The TX-750 swing out rotor (521-1352) has a force of 4500 min⁻¹, 4732 ×g when used with Mega Star 4.0/4.0R centrifuge. Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m. Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm.