PPDT2FBT (PCE9.3), OPV - Organic Photovoltaics
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Poly[(2,5-bis(2-hexyldecyloxy)phenylene)-alt-(5,6-difluoro-4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c]-[1,2,5]thiadiazole)]
H66399.MC
H66399.MD
H66399.ME
H66399.MCEA
553
EUR
H66399.MC
H66399.MD
H66399.ME
PPDT2FBT (PCE9.3), OPV - Organic Photovoltaics
PPDT2FBT (PCE9.3)
Formula:
(C₅₂H₇₂F₂N₂O₂S₃)n |
Núm. CAS:
1620673-07-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,78 ± 0,02 eV |