PDCBT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Poly[5,5'-bis(2-butyloctyl)-(2,2'-bithiophene)-4,4'-dicarboxylate-alt-5,5'-2,2'- bithiophene]
H66713.MC H66713.MD H66713.ME
H66713.MCEA 761 EUR
H66713.MC H66713.MD H66713.ME
PDCBT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PDCBT
Formula: (C₄₄H₆₂O₄S₄)n
Núm. CAS: 1609536-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,89 ± 0,02 eV