IEICO, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H66656.MC
H66656.MD
H66656.ME
H66656.MCEA
712
EUR
H66656.MC
H66656.MD
H66656.ME
IEICO, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
IEICO
Formula:
C₁₁₄H₁₁₈N₄O₄S₄ |
Núm. CAS:
2055812-53-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,34 ± 0,02 eV |