o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H66666.MC
H66666.MD
H66666.ME
H66666.MCEA
761
EUR
H66666.MC
H66666.MD
H66666.ME
o-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
o-IDTBr
Formula:
C₇₂H₈₈N₆O₂S₈ |
Núm. CAS:
2077945-91-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,60 ± 0,02 eV |