2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
D1429-25MG D1429-5MG
D1429-25MGEA 668 EUR
D1429-25MG D1429-5MG
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, Sigma-Aldrich®
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Formula: C₁₈H₁₉ClN₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274415
Núm. CAS: 64872-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e076627df0aff8fc11032ae6603d1c42d3a3be2&vid=b2bd54af8591160a7067e7ba087e2df054fc25e9&prid=web&clid=SAPDAM