Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
C6144-1MG C6144-5MG
C6144-1MGEA 260 EUR
C6144-1MG C6144-5MG
Chlorophyll A, Sigma-Aldrich®
Chlorophyll A
Chlorophyll a has been used as a standard for the calibration of fluorometer.
Formula: C₅₅H₇₂MgN₄O₅
MW: 893.49 g/mol
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079050
Núm. CAS: 479-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd945840481c47eeb5edc67c3406ddc48f34bb0c&vid=628e59622c8ba54182dffa4d51a091297007b43f&prid=web&clid=SAPDAM