5(6)-Carboxyfluorescein diacetate (Mezcla de isómeros) ≥90% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
C8166-100MG C8166-25MG
C8166-100MGEA 343 EUR
C8166-100MG C8166-25MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate (Mezcla de isómeros) ≥90% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers. ≥90% (HPLC)
Formula: C₂₅H₁₆O₉
MW: 460.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467494
Núm. CAS: 124387-19-5